Tlačiť
Hydroxid sodný 0.5 mol/l (0.5 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. volumetric solution
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
Synonymá: Caustic soda
31951.290EA 24.99 EUR
31951.290 31951.370 31951.404
Hydroxid sodný 0.5 mol/l (0.5 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. volumetric solution
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Mw: 40
Teplota varu: >105 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 323
Hustota: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003548
Číslo CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
OSN: 1824
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
NIST traceable Confirmed
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.499 - 0.501 mol/l