Tlačiť
Hydroxid sodný 0.25 mol/l (0.25 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
Synonymá: Caustic soda
31956.296EA 24.75 EUR
31956.296 31956.410
Hydroxid sodný 0.25 mol/l (0.25 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Mw: 40
Teplota varu: >105 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 323
Hustota: 1.02 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003548
Číslo CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
OSN: 1824
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.2495 - 0.2505 mol/l
NIST traceable Confirmed