Tlačiť
Hydroxid sodný 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. volumetric solution
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
Synonymá: Caustic soda
31770.294EA 23.67 EUR
31770.294 31770.363 31770.374 31770.408 31770.443
Hydroxid sodný 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. volumetric solution
Hydroxid sodný
Sodium hydroxide 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution AVS TITRINORM® volumetric solution
Vzorec: NaOH
Mw: 40
Teplota varu: 1390
Teplota tavenia: 323
Hustota: 1.003 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003548
Číslo CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
OSN: 1824
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 to 0.1002 mol/l
Conforms to BDH 19145 Passes test