Tlačiť
Hydroxid sodný 0.111 mol/l (0.111 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution, for milk acidity analysis according to Dornic
Dodávateľ: VWR Chemicals
31760.290EA 53.75 EUR
31760.290 31760.368
Hydroxid sodný 0.111 mol/l (0.111 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution, for milk acidity analysis according to Dornic
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Hustota: 1 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003548
Číslo CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
OSN: 1824
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.1108 - 0.1112 mol/l
NIST traceable Confirmed