Tlačiť
Manganistan draselný 0.2 mol/l (1 N) in aqueous solution volumetric solution
Dodávateľ: REAGECON
Synonymá: Permanganic acid potassium salt
PP2020F PP2020W
REGEPP2020FEA 148.61 EUR
REGEPP2020F REGEPP2020W
Manganistan draselný 0.2 mol/l (1 N) in aqueous solution volumetric solution
Manganistan draselný
Vzorec: KMnO₄
Mw: 158.03
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011364
Číslo CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
OSN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 12,07824