Tlačiť
Manganistan draselný 0.02 mol/l (0.1 N) vodný roztok, AVS TITRINORM volumetric solution
Dodávateľ: VWR Chemicals
31455.295EA 58.78 EUR
31455.295 31455.320
Manganistan draselný 0.02 mol/l (0.1 N) vodný roztok, AVS TITRINORM volumetric solution
Manganistan draselný
Vzorec: KMnO₄
Mw: 158,03 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011364
Číslo CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
OSN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.01996 - 0.02004 mol/l
NIST traceable Confirmed