Perchloric acid 0.1 mol/l (0.1 N) in anhydrous acetic acid, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. volumetric solution
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
30110.264EA
68.98
EUR
30110.264
30110.297
30110.320
Perchloric acid 0.1 mol/l (0.1 N) in anhydrous acetic acid, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. volumetric solution
Perchloric acid
Vzorec:
HClO₄ Mw: 100.46 Teplota varu: 120 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: -101 Hustota: 1.050 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 40 °C (ot. pohárek) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011325 Číslo CAS: 7601-90-3 EINECS: 231-512-4 OSN: 2920 ADR: 8 (3) II |
|
Výsledky špecifikačného testu
Titer (20°C; real value 0.5 % accuracy) | 0.0998 - 0.1002 mol/l |
NIST traceable | Confirmed |