Chlorid draselný 3 mol/l (3 N) vodný roztok
Dodávateľ: SI Analytics
285138554
285138427
SCOI285138554EA
71.4
EUR
SCOI285138554
662-6185
Chlorid draselný 3 mol/l (3 N) vodný roztok
Chlorid draselný
Vzorec:
KCl Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011360 Číslo CAS: 7447-40-7 EINECS: 231-211-8 |