Tlačiť
Chlorid draselný 3 M in aqueous solution
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Potassiumchloride
43398.K2 43398.AK
43398.K2EA 131.78 EUR
43398.K2 43398.AK
Chlorid draselný 3 M in aqueous solution
Chlorid draselný
CAS No.: 7447-40-7 Molecular Formula: KCl Formula Weight: 74.55 Physical Form: Liquid Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011360
For refilling calomel electrodes
Vzorec: KCl
Mw: 74.55
Teplota varu: 1420
Teplota tavenia: 773
Hustota: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011360
Číslo CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621