Tlačiť
Kyselina sírová concentrate for dilution to 0.05 mol vodný roztok, ConvoL NORMADOSE® volumetric solution
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
Dose for preparation of 1 litre of solution.
32054.605EA 29.67 EUR
32054.605
Kyselina sírová concentrate for dilution to 0.05 mol vodný roztok, ConvoL NORMADOSE® volumetric solution
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
Mw: 98,08 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064589
Číslo CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
OSN: 3264
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Titer (20°C) 0.04975 - 0.05025 mol/l