Tlačiť
Hydroxid sodný 5 mol/l (5 N) concentrated aqueous solution, CLININORM
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
31625.293EA 79.42 EUR
31625.293 31625.362
Hydroxid sodný 5 mol/l (5 N) concentrated aqueous solution, CLININORM
Hydroxid sodný
CREUTZFELD-JAKOB disease
Dilute 1 volume in 4 volumes of water
Contains Bromothymol blue indicator
Vzorec: NaOH
Teplota varu: >105 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,327 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003548
Číslo CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
OSN: 1824
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Titer 4.95 - 5.05 mol/l
Identification Passes test
NIST traceable Confirmed