Tlačiť
(±)-1,2-Propandiol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Propylene glycol, 1,2-Propanediol, (±)-1,2-Propylene glycol, 1,2-Dihydroxypropane, (±)-1,2-Dihydroxy propane
82280-1L 82280-250ML
SIAL82280-1LEA 80.63 EUR
SIAL82280-1L SIAL82280-250ML
(±)-1,2-Propandiol, Sigma-Aldrich®
(±)-1,2-Propandiol
Vzorec: CH₃CH(OH)CH₂OH
Teplota varu: 187,6 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –59 °C
Hustota: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 99 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064272
Číslo CAS: 57-55-6
EINECS: 200-338-0
Merck Index: 13,07947
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2af195b87767feb8d1baca34925153d6f97ae2d&vid=a598a9042847dc3ce52daed1a9326b592b163170&prid=web&clid=SAPDAM