Tlačiť
(±)-1,2-Propandiol 99+% for analysis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Propylene glycol, 1,2-Propanediol, (±)-1,2-Propylene glycol, 1,2-Dihydroxypropane, (±)-1,2-Dihydroxy propane
220870010 220870250 220872500 220870025
ACRO220870010EA 234.66 EUR
ACRO220870010 ACRO220870250 ACRO220872500 ACRO220870025
(±)-1,2-Propandiol 99+% for analysis
(±)-1,2-Propandiol
Vzorec: CH₃CH(OH)CH₂OH
Teplota varu: 187 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –60 °C
Hustota: 1,03 g/cm³
Teplota vzplanutia: 99 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064272
Číslo CAS: 57-55-6
EINECS: 200-338-0
Merck Index: 13,07947
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2af195b87767feb8d1baca34925153d6f97ae2d&vid=a598a9042847dc3ce52daed1a9326b592b163170&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (Coulometric)
GC ≥99 %
Color scale ≤10 APHA
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Cadmium (Cd) ≤0.1 ppm
Copper (Cu) ≤0.1 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Zinc (Zn) ≤0.5 ppm
Acidity (CH3COOH) ≤0.005 %