Tlačiť
(±)-1,2-Propandiol 99%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Propylene glycol, 1,2-Propanediol, (±)-1,2-Propylene glycol, 1,2-Dihydroxypropane, (±)-1,2-Dihydroxy propane
158720010 158720025 158720250
ACRO158720010EA 77.02 EUR
ACRO158720010 ACRO158720025 ACRO158720250
(±)-1,2-Propandiol 99%, extra pure
(±)-1,2-Propandiol
Vzorec: CH₃CH(OH)CH₂OH
Teplota varu: 187 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –60 °C
Hustota: 1,03 g/cm³
Teplota vzplanutia: 99 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064272
Číslo CAS: 57-55-6
EINECS: 200-338-0
Merck Index: 13,07947
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2af195b87767feb8d1baca34925153d6f97ae2d&vid=a598a9042847dc3ce52daed1a9326b592b163170&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (Coulometric)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA