Tlačiť
(±)-2-Pentanol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07501.0100 8.07501.0500
8.07501.0100EA 40.51 EUR
8.07501.0100 8.07501.0500
(±)-2-Pentanol for synthesis, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Pentanol
Vzorec: C₅H₁₂O
Teplota varu: 118 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –50 °C
Hustota: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 41 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004579
Číslo CAS: 6032-29-7
EINECS: 227-907-6
OSN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07258
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc37771666c375a7768be6819fbc64e80617a202&vid=cc73accd09f3b4e43eedad1fe603cf52c119ff25&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 166 g/l (20 °C)
Melting Point -50 °C
Molar Mass 88.14 g/mol
Boiling Point 119 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 3 hPa (20 °C)
Flash Point 41 °C
Refractive Index 1.4055 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.2 - 10.5 %(V)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 330 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid