(±)-2-Butanol, Supelco®
Dodávateľ: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
96870-10ML-F
96870-1ML-F
96870-10ML-FEA
509.03
EUR
96870-10ML-F
96870-1ML-F
(±)-2-Butanol, Supelco®
(±)-2-Butanol
Vzorec:
H₃CCH₂CH(OH)CH₃ Teplota varu: 94 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –115 °C Hustota: 0,8534 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 23 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004569 Číslo CAS: 78-92-2 EINECS: 201-158-5 OSN: 1120 ADR: 3,III Merck Index: 13,01540 |