Tlačiť
(±)-2-Butanol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: (±)-sec-Butanol, (±)-sec-Butyl alcohol, (±)-Ethyl methyl carbinol, (±)-2-Hydroxy butane, sec-Butanol, sec-Butyl alcohol, (±)-Methyl ethyl carbinol
M-Clarity™ quality level = MQ100
294810-100ML 294810-1L
SIAL294810-100MLEA 135.39 EUR
SIAL294810-100ML SIAL294810-1L
(±)-2-Butanol, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Butanol
Vzorec: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
Mw: 74.12
Teplota varu: 94
Teplota tavenia: –115 °C
Hustota: 0.8534 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 23 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004569
Číslo CAS: 78-92-2
EINECS: 201-158-5
OSN: 1120
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01540
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dea3607167631fbfcf7751c20b71f345ad24c19&vid=010e04e8f508fd3d501873d20c2349817834b6e8&prid=web&clid=SAPDAM