(±)-2-Butanol, anhydrous 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 99%
CAS No.: 78-92-2
Molecular Formula: CH3CH2CH(OH)CH3
Formula Weight: 74.12
Flash Point: 26°(79°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.808
Refractive Index: 1.3970
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Sweet
Melting Point: -115°
Boiling Point: 98-101°
Beilstein Reference: 1718765
Merck Reference: 14,1541
UN No.: 1120
MDL No.: MFCD00004569
Vzorec:
H₃CCH₂CH(OH)CH₃ Teplota varu: 98…101 °C Teplota tavenia: –115 °C Hustota: 0,808 Teplota vzplanutia: 26 °C (79 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004569 Číslo CAS: 78-92-2 EINECS: 201-158-5 OSN: 1120 ADR: 3,II Merck Index: 14,1541 |