Tlačiť
(±)-Epichlorhydrin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: (±)-1-Chloro-2,3-epoxypropane, Epichlorohydrin, (±)-3-Chloro-1,2-epoxypropane, 1-Chloro-2,3-epoxypropane, Epichlorhydrin, (±)-Glycerol epichlorhydrin, 3-Chloro-1,2-epoxypropane
M-Clarity™ quality level = MQ200
45340-1L-F 45340-2.5L-F 45340-500ML-F
SIAL45340-1L-FEA 82.11 EUR
SIAL45340-1L-F SIAL45340-2.5L-F SIAL45340-500ML-F
(±)-Epichlorhydrin, Sigma-Aldrich®
(±)-Epichlorhydrin
Vzorec: C₃H₅ClO
Mw: 92.52
Teplota varu: 117.9
Teplota tavenia: –57.2 °C
Hustota: 0.9985 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 28
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005132
Číslo CAS: 106-89-8
EINECS: 203-439-8
OSN: 2023
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,03642