Tlačiť
(±)-Epichlorhydrin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03296.0100 8.03296.0500 8.03296.1000
8.03296.0100EA 64.18 EUR
8.03296.0100 8.03296.0500 8.03296.1000
(±)-Epichlorhydrin for synthesis, Sigma-Aldrich®
(±)-Epichlorhydrin
Vzorec: C₃H₅ClO
Teplota varu: 117,9 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –57,2 °C
Hustota: 0,9985 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 28 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005132
Číslo CAS: 106-89-8
EINECS: 203-439-8
OSN: 2023
ADR: 6.1 (3),II
Merck Index: 13,03642
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 60 g/l (20 °C)
Melting Point -57.2 °C
Molar Mass 92.52 g/mol
Boiling Point 116.5 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 16.5 hPa (20 °C)
Flash Point 28 °C
Refractive Index 1.4375 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.3 - 34.4 %(V)
Density 1.18 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 416 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials