Tlačiť
Kyselina osmiová 4% (w/w) in water
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
319010050 319010100
ACRO319010050EA 247.89 EUR
ACRO319010050 ACRO319010100
Kyselina osmiová 4% (w/w) in water
Kyselina osmiová
Vzorec: O₄Os
Hustota: 1,04 g/cm³
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00011150
Číslo CAS: 20816-12-0
EINECS: 244-058-7
OSN: 3287
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow Solution
Strength 3.92 to 4.08 %