Tlačiť
Kyselina osmiová 2% vodný roztok
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
45384.AB 45384.9W
45384.ABEA 225.83 EUR
45384.AB 45384.9W
Kyselina osmiová 2% vodný roztok
Kyselina osmiová
CAS No.: 20816-12-0 Molecular Formula: OsO4 Formula Weight: 254.10 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless to pale yellow Odour: Chlorine-like Merck Reference: 14,6893 UN No.: 3287 MDL No.: MFCD00011150
Vzorec: O₄Os
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011150
Číslo CAS: 20816-12-0
EINECS: 244-058-7
OSN: 3287
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,6893