Tlačiť
Kyselina sírová 90% 90 Milk_analysis
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
20695.290EA 72.1 EUR
20695.290 20695.324
Kyselina sírová 90% 90 Milk_analysis
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
Mw: 98.08
Teplota varu: 330
Teplota tavenia: 10.38
Hustota: 1.82 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064589
Číslo CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
OSN: 1830
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 90 %
Density (20/4) 1.815 - 1.825