Tlačiť
Kyselina sírová 62% for the determination of fats in cheese according to Gerber
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
84509.290EA 76.51 EUR
84509.290 84509.360
Kyselina sírová 62% for the determination of fats in cheese according to Gerber
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
Mw: 98.08
Teplota varu: >100 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 10.38
Hustota: 1.84
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064589
Číslo CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
OSN: 1830
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Density (20/4) 1.517 - 1.527
Assay 61.7 - 62.7 %