Kyselina sírová 50%, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
20696.293EA
47.27
EUR
20696.293
20696.460
Kyselina sírová 50%, TECHNICAL
Kyselina sírová
Vzorec:
H₂SO₄ Mw: 98.08 Teplota varu: >100 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 10.38 Hustota: 1.1…1.4 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064589 Číslo CAS: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 OSN: 2796 ADR: 8 II |
Výsledky špecifikačného testu
Assay | Min. 50 % |