Tlačiť
Kyselina sírová 25%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
84513.290EA 45.33 EUR
84513.290 84513.360 84513.460
Kyselina sírová 25%, GPR RECTAPUR®
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
Teplota varu: >100 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,1…1.4 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064589
Číslo CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
OSN: 2796
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 24 - 26 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm