Tlačiť
Kyselina sírová 25% (by alkalimetry), EMSURE® p.a., Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00716.1000 1.00716.9025
1.00716.1000EA 29.68 EUR
1.00716.1000 1.00716.9025
Kyselina sírová 25% (by alkalimetry), EMSURE® p.a., Supelco®
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
Teplota varu: ∼100 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,1…1.4 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064589
Číslo CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
OSN: 2796
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Aluminum (Al) 0,05 ppm max.
Ammonium (NH4) 2 ppm max.
Arsenic (As) 0,01 ppm max.
Barium (Ba) 0,05 ppm max.
Beryllium (Be) 0,01 ppm max.
Bismuth (Bi) 0,1 ppm max.
Cadmium (Cd) 0,02 ppm max.
Calcium (Ca) 0,2 ppm max.