Perrhenic acid 75 - 80% ≥75-80%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
11413.06
11413.14
11413.06EA
184.26
EUR
11413.06
11413.14
Perrhenic acid 75 - 80% ≥75-80%
Perrhenic acid
CAS No.: 13768-11-1
Molecular Formula: HO4Re
Formula Weight: 251.26
Density: 2.42
Appearance: Colourless to pale yellow
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011326
Vzorec:
HO₄Re Mw: 251.21 Hustota: 2.42 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011326 Číslo CAS: 13768-11-1 EINECS: 237-380-4 OSN: 3264 ADR: 8 II |