Tlačiť
Perrhenic acid 76,5% 99.99% Trace metals basis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
316180050 316180250
ACRO316180050EA 157.82 EUR
ACRO316180050 ACRO316180250
Perrhenic acid 76,5% 99.99% Trace metals basis
Perrhenic acid
Vzorec: HO₄Re
Mw: 251.21
Hustota: 2.16
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011326
Číslo CAS: 13768-11-1
EINECS: 237-380-4
OSN: 3264
ADR: 8 I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 70 to 76.5 % (HReO4)
Total trace metal impurities ≤100 ppm