Tlačiť
Kyselina fosforečná ≥85%, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
90045.5000EA 190.23 EUR
90045.5000
Kyselina fosforečná ≥85%, TECHNICAL
Kyselina fosforečná
Vzorec: H₃PO₄
Mw: 98 g/mol
Teplota tavenia: 28 °C
Hustota: 1,689 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011340
Číslo CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
OSN: 1805
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 85 %