Tlačiť
Kyselina fosforečná 85% 85, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO analysis_for, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Phosphoric acid
MQ300
1.00573.1000 1.00573.2500 1.00573.2510 1.00573.9200
1.00573.1000EA 106.95 EUR
1.00573.1000 1.00573.2500 1.00573.2510 1.00573.9200
Kyselina fosforečná 85% 85, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO analysis_for, Supelco®
Kyselina fosforečná
Vzorec: H₃PO₄
Mw: 98
Teplota varu: 158
Teplota tavenia: 21
Hustota: 1.71…1.87 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011340
Číslo CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
OSN: 1805
ADR: 8 III
Merck Index: 14,07344
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 21 °C
Boiling Point 158 °C
Vapor Pressure 2 hPa (20 °C)
Density 1.71 g/cm3 (20 °C)
pH  - 0.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Viscosity kinematic 30.5 mm2/s (20 °C)