Tlačiť
Kyselina fosforečná 85% ≥85%, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00552.0250 1.00552.1000
1.00552.0250EA 529.88 EUR
1.00552.0250 1.00552.1000
Kyselina fosforečná 85% ≥85%, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Kyselina fosforečná
Vzorec: H₃PO₄
Teplota tavenia: 28 °C
Hustota: 1,71…1.87 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011340
Číslo CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
OSN: 1805
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 21 °C
Boiling Point 158 °C
Vapor Pressure 2 hPa (20 °C)
Density 1.71 g/cm3 (20 °C)
pH  - 0.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Viscosity kinematic 30.5 mm2/s (20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material