Kyselina fosforečná ≥85% ACS
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
E582-500MLEA
219.41
EUR
E582-500ML
E582-50ML
Kyselina fosforečná ≥85% ACS
Kyselina fosforečná
Vzorec:
H₃PO₄ Teplota tavenia: 28 °C Hustota: 1,71…1.87 g/cm³ (25 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011340 Číslo CAS: 7664-38-2 EINECS: 231-633-2 OSN: 1805 ADR: 8,III |
Výsledky špecifikačného testu
Antimony | <0.002% |
APHA | ≤10 |
Arsenic | ≤0.0001% |
Assay | ≤85% |
Calcium | ≤0.002% |
Chloride | ≤0.0003% |
Heavy Metals | ≤0.001% |
Insoluble Matter | ≤0.001% |
Iron | ≤0.003% |
Magnesium | ≤0.002% |
Manganese | ≤0.5 ppm |
Nitrate | ≤0.0005% |
Potassium | ≤0.005% |
Reducing Substances | Pass |
Sodium | ≤0.025% |
Sulphate | ≤0.003% |
Volatile Acids | ≤0.001% |