Tlačiť
Kyselina fosforečná ≥85%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Phosphoric acid
A18067.0F A18067.0D A18067.AP
A18067.0FEA 155.42 EUR
A18067.0F A18067.0D A18067.AP
Kyselina fosforečná ≥85%
Kyselina fosforečná
Formula Weight: 98.00 Refractive Index: 1.4310 Melting Point: 19-21° Merck Reference: 14,7344
Vzorec: H₃PO₄
Mw: 98
Teplota varu: 158
Teplota tavenia: 19…21 °C
Hustota: 1.700
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011340
Číslo CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
OSN: 1805
ADR: 8 III
Merck Index: 14,7344