Tlačiť
Kyselina fosforečná 85%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
295700010 295700025 295700100
ACRO295700010EA 123.55 EUR
ACRO295700010 ACRO295700025 ACRO295700100
Kyselina fosforečná 85%, extra pure
Kyselina fosforečná
Vzorec: H₃PO₄
Teplota tavenia: 21 °C
Hustota: 1,68 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011340
Číslo CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
OSN: 1805
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Color scale ≤35 APHA
Titration with NaOH 84.5 to 86.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Arsenic (As) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm