Kyselina fosforečná 85% ≥85%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
20621.320EA
188.53
EUR
20621.320
20621.364
20621.330
20621.460
20621.290
Kyselina fosforečná 85% ≥85%, GPR RECTAPUR®
Kyselina fosforečná
Vzorec:
H₃PO₄ Teplota tavenia: 28 °C Hustota: 1,689 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011340 Číslo CAS: 7664-38-2 EINECS: 231-633-2 OSN: 1805 ADR: 8,III |
Výsledky špecifikačného testu
Assay | 85 - 87 % |
Density (20/4) | 1.680 - 1.710 |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 5 ppm |
NO3 (Nitrate) | Max. 10 ppm |
PO3 + PO2 (as H3PO3) | Max. 0.02 % |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.035 % |
Ca + Mg (as Ca) | Max. 100 ppm |
Fe (Iron) | Max. 50 ppm |