Tlačiť
Kyselina fosforečná 75% ≥75%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Phosphoric acid
20623.292EA 86.12 EUR
20623.292 20623.361
Kyselina fosforečná 75% ≥75%, GPR RECTAPUR®
Kyselina fosforečná
Vzorec: H₃PO₄
Mw: 98
Teplota varu: 158
Teplota tavenia: 21
Hustota: 1.689 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011340
Číslo CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
OSN: 1805
ADR: 8 III
Merck Index: 14,07344
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 75 - 78 %
Density (20/4) 1.579 - 1.610
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 50 ppm