Tlačiť
Kyselina fosforečná 25%, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
20629.463EA 0 EUR
20629.463
Kyselina fosforečná 25%, TECHNICAL
Kyselina fosforečná
Vzorec: H₃PO₄
Mw: 98 g/mol
Hustota: 1,1462 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011340
Číslo CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
OSN: 1805
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 24 - 26 %