Kyselina fosforečná 10%, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Varování
|
31142.294EA
53.22
EUR
31142.294
Kyselina fosforečná 10%, TECHNICAL
Kyselina fosforečná
Vzorec:
H₃PO₄ Mw: 98 g/mol Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011340 Číslo CAS: 7664-38-2 EINECS: 231-633-2 OSN: 1805 ADR: 8,III |
Výsledky špecifikačného testu
Assay | Min. 10 % |
Appearance | Clear colourless liquid |