Hydroxid sodný 50% in aqueous solution, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Caustic soda
28265.322EA
71.7
EUR
28265.322
28265.446
28265.366
Hydroxid sodný 50% in aqueous solution, TECHNICAL
Hydroxid sodný
Vzorec:
NaOH Mw: 40 Teplota varu: 119…135 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 9…10 °C Hustota: 1.53 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003548 Číslo CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 OSN: 1824 ADR: 8 II Merck Index: 14,08627 |
Výsledky špecifikačného testu
Assay | 47 - 51 % |