Hydroxid sodný 50% (w/w) vodný roztok
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
33382.22
33382.A1
33382.A7
33382.22EA
64.58
EUR
33382.22
33382.A1
33382.A7
Hydroxid sodný 50% (w/w) vodný roztok
Hydroxid sodný
CAS No.: 1310-73-2
Molecular Formula: NaOH
Formula Weight: 40.00
Physical Form: Liquid
Density: 1.53
Appearance: Colourless
UN No.: 1824
MDL No.: MFCD00003548
Vzorec:
NaOH Teplota varu: 119…135 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 9…10 °C Hustota: 1,53 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003548 Číslo CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 OSN: 1824 ADR: 8,II |