Hydroxid sodný 30% (w/w) 40% (w/v) in aqueous solution, GPR RECTAPUR® low in nitrogen
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
191533KEA
66.19
EUR
191533K
191536N
191537X
19153LF
Hydroxid sodný 30% (w/w) 40% (w/v) in aqueous solution, GPR RECTAPUR® low in nitrogen
Hydroxid sodný
A polyethylene tap (product 33269 2K) can be fitted to the 5 litre pack.
Vzorec:
NaOH Teplota varu: 119…135 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 9…10 °C Hustota: ∼1,33 g/ml (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003548 Číslo CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 OSN: 1824 ADR: 8,II |
Výsledky špecifikačného testu
Assay (W/V) | 38.6 - 41.7 % |
Appearance | Clear colourless liquid |
Identification (Na) | Passes test |
CO3 (as Na2CO3) | Max. 0.2 % |
Total N (Nitrogen) | Max. 10 ppm |