Tlačiť
Hydroxid sodný 35% in aqueous solution, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Caustic soda
28224.296EA 66.49 EUR
28224.296 28224.365 28224.445 28224.550
Hydroxid sodný 35% in aqueous solution, GPR RECTAPUR®
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Mw: 40
Teplota varu: 119…135 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 9…10 °C
Hustota: ∼1.38 g/ml
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003548
Číslo CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
OSN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 34 - 36 %
Density (20/4) 1.370 - 1.390
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm