Hydroxid sodný 35% in aqueous solution, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Caustic soda
28221.296EA
44.46
EUR
28221.296
28221.365
28221.445
28221.558
Hydroxid sodný 35% in aqueous solution, TECHNICAL
Hydroxid sodný
Vzorec:
NaOH Mw: 40 Teplota varu: 119…135 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 9…10 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003548 Číslo CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 OSN: 1824 ADR: 8 II Merck Index: 14,08627 |
Výsledky špecifikačného testu
Assay | Min. 34 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 50 ppm |
Fe (Iron) | Max. 50 ppm |