Tlačiť
Hydroxid sodný 32% aqueous solution, GPR RECTAPUR®, pure Nitrogen_analysis
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Caustic soda
9913.9010EA 316.44 EUR
9913.9010 9913.5000
Hydroxid sodný 32% aqueous solution, GPR RECTAPUR®, pure Nitrogen_analysis
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Mw: 40
Teplota varu: 119…135 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 9…10 °C
Hustota: 1.35 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003548
Číslo CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
OSN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 32 %
Total N (Nitrogen) Max. 5 ppm