Hydroxid sodný 32% in aqueous solution, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent, for nitrogen analysis
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Caustic soda
28225.290EA
61.29
EUR
28225.290
28225.360
28225.415
28225.324
Hydroxid sodný 32% in aqueous solution, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent, for nitrogen analysis
Hydroxid sodný
Vzorec:
NaOH Mw: 40 Teplota varu: 119…135 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 9…10 °C Hustota: 1.35 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003548 Číslo CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 OSN: 1824 ADR: 8 II Merck Index: 14,08627 |
Výsledky špecifikačného testu
Assay | Min. 32 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Total N (Nitrogen) | Max. 1 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 20 ppm |
CO3 (as Na2CO3) | Max. 1.0 % |
SiO4 (as SiO2) | Max. 50 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 30 ppm |
Al (Aluminium) | Max. 10 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |