Tlačiť
Hydroxid sodný 32% aqueous solution, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Nebezpečí
Synonymá: Caustic soda
7109.2500EA 99.34 EUR
7109.2500 7109.9010 7109.5000 7109.9025 7109.91000IBC
Hydroxid sodný 32% aqueous solution, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Mw: 40
Teplota varu: 119…135 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 9…10 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003548
Číslo CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
OSN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (acidimetric) min. 32 %
Chloride (Cl) max. 0.002 %
Sodium Carbonate (acidimetric) max. 1 %
Silica (SiO2) max. 0.003 %
Sulfate (SO4) max. 0.001 %
Trace Impurities (in ppm) Aluminium (Al) max. 5
Trace Impurities (in ppm) Iron (Fe) max. 5
Trace Impurities (in ppm) Heavy Metals (as Pb) max. 5
Trace Impurities (in ppm) Phosphate (PO4) max. 5
Trace Impurities (in ppm) Total Nitrogen (N) max. 5