Tlačiť
Hydroxid sodný 33% (w/w) in water, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
358625000 358620050 358620250
ACRO358625000EA 46.13 EUR
ACRO358625000 ACRO358620050 ACRO358620250
Hydroxid sodný 33% (w/w) in water, extra pure
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Teplota varu: 119…135 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 8 °C
Hustota: 1,36 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003548
Číslo CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
OSN: 1824
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Solution
Heavy metals ≤10 ppm
Density (20°C) 1.355 to 1.365 kg/l
Titration with HCl 32.5 to 33.5 %
Sodium carbonate (Na2CO3) ≤0.1 % (Na2CO3)
Sodium sulfate (Na2SO4) ≤50 ppm (Na2SO4)
Sodium chloride (NaCl) ≤50 ppm (NaCl)