Hydroxid sodný 30% (w/w) in aqueous solution, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
28222.290EA
46.93
EUR
28222.290
28222.368
28222.448
Hydroxid sodný 30% (w/w) in aqueous solution, GPR RECTAPUR®
Hydroxid sodný
Vzorec:
NaOH Teplota varu: 119…135 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 9-10 °C Hustota: 1,33 g/ml Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003548 Číslo CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 OSN: 1824 ADR: 8,II |
Výsledky špecifikačného testu
Assay | Min. 29 % |
Density (20/4) | 1.317 - 1.340 |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 100 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 100 ppm |
Fe (Iron) | Max. 20 ppm |