Tlačiť
Hydroxid sodný 30% aqueous solution, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Caustic soda
28217.292EA 40.46 EUR
28217.292 28217.441 28217.554 28217.361
Hydroxid sodný 30% aqueous solution, TECHNICAL
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Mw: 40
Teplota varu: 119…135 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 9…10 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003548
Číslo CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
OSN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 29 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm